Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Rahmbutyrometer, mit oder ohne Stopfen | Avantor
Rahmbutyrometer, mit oder ohne Stopfen
Butyrometer for cream, Koehler`s, 0 - 40 % : 0,5, without stopper
Katalognr. GERB3210-O
Anbieter:   GERBER FUNKE
Rahmbutyrometer, mit oder ohne Stopfen
Katalognr. GERB3210-O
Anbieter:  GERBER FUNKE
Rahmbutyrometer, mit oder ohne Stopfen
Rahmbutyrometer, mit oder ohne Stopfen
Butyrometer for cream, Koehler`s, 0 - 40 % : 0,5, without stopper
Preis
SFr. 121.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Messmethode nach Köhler.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Butyrometer for cream, Koehler`s, 0 - 40 % : 0,5, without stopper
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 614-2028
    Stopfen, Kautschuk, konisch, für Butyrometer für alle Messmethoden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 44.90