Kryoröhrchen, Nalgene®
Kryoröhrchen mit Barcode, 5,00 ml, Konischer Boden, 13,5×92 mm, PP, Ja, Screw cap, +
Katalognr. 479-2502
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Geeignet für die Aufbewahrung in gewöhnlicher Kaltlagerung (+4 °C) bis zur Dampfphase von Stickstoff.
- Schwarzer Barcode auf weißem Hintergrund für hohen Kontrast und Lesbarkeit selbst bei starker Tiefkühlung
- Für Menschen lesbarer Code unter dem Barcode zur einfachen visuellen Identifizierung ohne Barcode-Lesegerät
- Außengewinde, konischer Boden, selbststehend
- Nicht toxisch, frei von DNase und RNase
PPCO, steril.
System 100™ vials with PP closure and internal silicone gasket allow for maximum storage capacity.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:13,5×92 mm
- Steril:+
- Kapazität:5,00 ml
- Bezeichnung:Kryoröhrchen mit Barcode
- Material:PP
- Verschlusstyp:Screw cap
- Boden:Konischer Boden
- Cat. No.:479-2502
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung