AuftragsverfolgungKontakt
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 57MM BLACK, Vinyl, Permanent, Acryl, Thermal transfer, Schwarz, MiniMark™, 57 mm, 57 mm×35 m, 35 m
Katalognr. BRDY120860
Anbieter:   Brady
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Katalognr. BRDY120860
Anbieter:  Brady
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 57MM BLACK, Vinyl, Permanent, Acryl, Thermal transfer, Schwarz, MiniMark™, 57 mm, 57 mm×35 m, 35 m
Preis
390.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
The B-7569 vinyl labelling tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
  • Gloss finish
  • Permanent acrylic
Technische Daten
  • Druckermodell:
    MiniMark™
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Typ:
    B-7569
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Label printer tape
  • Abmessungen:
    57 mm×35 m
  • Länge:
    35 m
  • Material:
    Vinyl
  • Seq:
    30
  • Modell:
    TAPE MINIMARK B7569 57MM BLACK
  • Breite:
    57 mm
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl