AuftragsverfolgungKontakt
Labels for MiniMark printer, type B-7569 | Avantor
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 29MM RED, Vinyl, Permanent, Acryl, Thermal transfer, Rot, MiniMark™, 29 mm, 29 mm×35 m, 35 m
Katalognr. BRDY120849
Anbieter:   Brady
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Katalognr. BRDY120849
Anbieter:  Brady
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 29MM RED, Vinyl, Permanent, Acryl, Thermal transfer, Rot, MiniMark™, 29 mm, 29 mm×35 m, 35 m
Preis
SFr. 270.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
The B-7569 vinyl labelling tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
  • Gloss finish
  • Permanent acrylic
Technische Daten
  • Druckermodell:
    MiniMark™
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Typ:
    B-7569
  • Farbe:
    Rot
  • Bezeichnung:
    Label printer tape
  • Abmessungen:
    29 mm×35 m
  • Länge:
    35 m
  • Material:
    Vinyl
  • Seq:
    27
  • Modell:
    TAPE MINIMARK B7569 29MM RED
  • Breite:
    29 mm
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl