AuftragsverfolgungKontakt
Verschlüsse für Headspace-Vials | Avantor
Verschlüsse für Headspace-Vials
Weißer, ultra-entleerungsbeständiger, PTFE-beschichteter, silikongeschälter Druckentlastungsdeckel aus Aluminium, vormontiert
Katalognr. PERCN9302975
Anbieter:   PerkinElmer
Verschlüsse für Headspace-Vials
Katalognr. PERCN9302975
Anbieter:  PerkinElmer
Verschlüsse für Headspace-Vials
Weißer, ultra-entleerungsbeständiger, PTFE-beschichteter, silikongeschälter Druckentlastungsdeckel aus Aluminium, vormontiert
Preis
1 890.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Weißer, ultra-entleerungsbeständiger, PTFE-beschichteter, silikongeschälter Druckentlastungsdeckel aus Aluminium, vormontiert
  • Seq:
    19