AuftragsverfolgungKontakt
Cup samplers | Avantor
Cup samplers
Probenschöpfer, Jumbo, Edelstahl 316, 500 ml, 1500 mm, 80 mm
Katalognr. SAMP5030J-1500
Anbieter:   Sampling Systems
Cup samplers
Katalognr. SAMP5030J-1500
Anbieter:  Sampling Systems
Cup samplers
Cup samplers
Probenschöpfer, Jumbo, Edelstahl 316, 500 ml, 1500 mm, 80 mm
Preis
SFr. 1’150.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
  • Single point liquid sampler with removable cup
  • Simple operation, easy to clean and hygienic design
  • Discrete samples to be taken from known heights within the product
Technische Daten
  • Ø:
    80 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Probenschöpfer, Jumbo
  • Länge:
    1500 mm
  • Material:
    Edelstahl 316
  • Seq:
    05
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Borstenmaterial
    Bürstenkopf Ø
    Stiel-/Griff-Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    Draht
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Borstenmaterial
    Bürstenkopf Ø
    Stiel-/Griff-Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    Draht
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 52.40