Doppelspatel, Mikro
130 mm, 4 mm
Katalognr. 231-0464
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundetem Spatelende.
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Guet Chemikalienbeständigkeit
- Sehr flexibel
Technische Daten
- Länge:130 mm
- Klingenbreite:4 mm