Doppelspatel, schmal
Flexibel, 130 mm, 9 mm
Katalognr. RSGA030.130
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Technische Daten
- Bezeichnung:Flexibel
- Länge:130 mm
- Klingenbreite:9 mm