AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Löffelspatel
Mikro-Löffelspatel
300 mm, 5 mm
Katalognr. 231-0457
Anbieter:   RSG
Mikro-Löffelspatel
Katalognr. 231-0457
Anbieter:  RSG
Mikro-Löffelspatel
Mikro-Löffelspatel
300 mm, 5 mm
Preis
54.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Mit einem Mikrolöffel an einem und einem Mikrospatel am anderen Ende
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Klingenbreite:
    5 mm