Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kühler, Allihn | Avantor
Kühler, Allihn
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS,
Katalognr. WITG1.728.400
Anbieter:   witeg Labortechnik
Kühler, Allihn
Katalognr. WITG1.728.400
Anbieter:  witeg Labortechnik
Kühler, Allihn
Kühler, Allihn
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS,
Preis
SFr. 186.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Kondensieren von Dämpfen. Mit oder ohne mit Normschliffe. Wasseranschluss mit Glasdüsen.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Kern:
    29/32 NS
  • Mantellänge:
    400 mm
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Seq:
    07
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.