AuftragsverfolgungKontakt
Test sets | Avantor
Test sets
Test sets for fumes
Katalognr. DRAE8103380
Anbieter:   Dräger
Test sets
Katalognr. DRAE8103380
Anbieter:  Dräger
Test sets
Test sets
Test sets for fumes
Preis
SFr. 203.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Test sets for fumes
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    DRAE8103380
  • Modell:
    Test sets for fumes
  • Messdauer:
    240 s