AuftragsverfolgungKontakt
Salzsäure 35%, TECHNICAL | Avantor
Salzsäure 35%, TECHNICAL
Kunststoffkanister, 10 L
Katalognr. PRLS20246.410
Ätzend
Reizend
Salzsäure 35%, TECHNICAL
Katalognr. PRLS20246.410
Anbieter:  
CAS Nummer:  7647-01-0
Salzsäure 35%, TECHNICAL
Salzsäure 35%, TECHNICAL
Kunststoffkanister, 10 L
CAS Nummer:  7647-01-0
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS Nummer:7647-01-0
  • Formel:HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00011324
  • Molekulargewicht:36.46 g/mol
  • Siedepunkt:110 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–30 °C
  • Dichte:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119484862-27
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 35 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffkanister
  • VE:
    10 L
Technische Daten