Mopp-Köpfe, DryMop™
Dry Mop™ Rahmen, dickes Metall, verzinkt, 1219 mm
Catalog # 129-0606
Supplier: MICRONOVA
Jump to:
Product Details & Documents
Zum Entstauben und Trockenwischen großer Oberflächen.
- Flaches Design
- Kopf mit Polyesterpolster begrenzt die Partikelbildung
- Schwenkkopf für leichtes Manövrieren
- Waschbare und autoklavierbare Bezüge
Specifications
- Bezeichnung:Dry Mop™ Rahmen, dickes Metall, verzinkt
- Länge:1219 mm
- Seq:03