AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, Karton | Avantor
Kryoboxen, Karton
8×8, 14 mm
Katalognr. HERA820064
Anbieter:   Thermo Scientific
Kryoboxen, Karton
Katalognr. HERA820064
Anbieter:  Thermo Scientific
Kryoboxen, Karton
Kryoboxen, Karton
8×8, 14 mm
Preis
SFr. 5.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cryo resistant cardboard.
  • Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
For storage of cryovials at low temperatures.
Dokumente
Technische Daten
  • Fächer:
    8×8
  • Für Röhrchen Ø:
    14 mm
  • Seq:
    09