AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, Karton | Avantor
Kryoboxen, Karton
9×9, 13 mm
Katalognr. HERA820081
Anbieter:   Thermo Scientific
Kryoboxen, Karton
Katalognr. HERA820081
Anbieter:  Thermo Scientific
Kryoboxen, Karton
Kryoboxen, Karton
9×9, 13 mm
Preis
SFr. 5.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cryo resistant cardboard.
  • Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
For storage of cryovials at low temperatures.
Dokumente
Technische Daten
  • Fächer:
    9×9
  • Für Röhrchen Ø:
    13 mm
  • Seq:
    10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.