AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, Karton | Avantor
Kryoboxen, Karton
10×10, 12 mm
Katalognr. HERA820100
Anbieter:   Thermo Scientific
Kryoboxen, Karton
Katalognr. HERA820100
Anbieter:  Thermo Scientific
Kryoboxen, Karton
Kryoboxen, Karton
10×10, 12 mm
Preis
SFr. 5.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cryo resistant cardboard.
  • Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
For storage of cryovials at low temperatures.
Dokumente
Technische Daten
  • Fächer:
    10×10
  • Für Röhrchen Ø:
    12 mm
  • Seq:
    11
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..