Sample bottles with or without push-on cap
8,5 ml, 38,5 mm, 22 mm
Katalognr. SPVAE00910
Anbieter: GRAVIS
Direkt zu
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
- Amber glass to protect light-sensitive materials
Bestellinformationen: Replacement PE caps are available separately.
Technische Daten
- Kapazität:8,5 ml
- Höhe:38,5 mm
- Seq:01
- Ø Hals:22 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis