Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 4900 series, width 65 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz
Katalognr. BRDY804793
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Documents
Technische Daten
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Thermal transfer printer ribbon, 4900 series, width 65 mm
- Länge:70 m
- Seq:06
- Für:BBP™11