AuftragsverfolgungKontakt
Spanner wrenches
Schraubenschlüssel, für Nüsse Ø 95 - 100 mm, für HiScale™ 50 Säulen, Verzinkter Stahl
Catalog # 28-9647-78
Supplier:   Cytiva
Spanner wrenches
Catalog # 28-9647-78
Supplier:  Cytiva
Spanner wrenches
Spanner wrenches
Schraubenschlüssel, für Nüsse Ø 95 - 100 mm, für HiScale™ 50 Säulen, Verzinkter Stahl
Price
SFr. 117.00
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These spanner wrenches are used with HiScale™ columns. To readjust the position of the adapter in the column a spanner can be used to turn the end cap. To prevent the column from rotating, a second spanner can be used to hold the end housing.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Schraubenschlüssel, für Nüsse Ø 95 - 100 mm, für HiScale™ 50 Säulen
  • Material:
    Verzinkter Stahl
  • Seq:
    03