AuftragsverfolgungKontakt
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Abnehmbare Nadel, 23, 2 µl, 50 mm, 0,63 mm, konisch, 2BR-C/T-5/0.63C
Catalog # SGEA000790
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Catalog # SGEA000790
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Abnehmbare Nadel, 23, 2 µl, 50 mm, 0,63 mm, konisch, 2BR-C/T-5/0.63C
Price
SFr. 175.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Specifications
  • Ext.Ø:
    0,63 mm
  • Gauge:
    23
  • Typ:
    2BR-C/T-5/0.63C
  • Spitzentyp:
    konisch
  • Volumen:
    2 µl
  • Bezeichnung:
    Abnehmbare Nadel
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    17
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..