Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schalen | Avantor

Schalen

Rechteckig, 330 ml, - mm, 83×121×48 mm
Katalognr. 216-1559
Anbieter:   Novelis
Schalen
Katalognr. 216-1559
Anbieter:  Novelis
Schalen
Schalen

Rechteckig, 330 ml, - mm, 83×121×48 mm

Preis
SFr. 668.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Aluminium.

  • Ölfrei
  • Wiederverwertbar

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    - mm
  • Kapazität:
    330 ml
  • Bezeichnung:
    Rechteckig
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    83×121×48 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..