Stuhlprobenbehälter
, 60 ml, , , Unsteril, 41 mm, 55 mm
Catalog # 216-0852
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PS, transparent. Steril oder unsteril erhältlich.
- Mit PP-Spatel im Verschluss
Documents
KART600_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Ø:41 mm
- Sterilität:Unsteril
- Kapazität:60 ml
- Höhe:55 mm
- Seq:02