Ersatzteile-Sets
Wartungsset für Binärpumpe, 1100, 1200, G1312-68730, AGLS
Katalognr. 903-1024
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
- Bezeichnung:Wartungsset für Binärpumpe
- Seq:22
- Erstausrüster:AGLS
- Erstausrüster-Äquivalent:G1312-68730
- Modell:1100, 1200