AuftragsverfolgungKontakt
Ersatzteile-Sets
Wartungsset für Standard-Autosampler, 1100, 1200, G1313, G1313A, G1327A, G1329A, G1313-68730, AGLS
Katalognr. 903-1022
Anbieter:   SCIENCIX
Ersatzteile-Sets
Katalognr. 903-1022
Anbieter:  SCIENCIX
Ersatzteile-Sets
Ersatzteile-Sets
Wartungsset für Standard-Autosampler, 1100, 1200, G1313, G1313A, G1327A, G1329A, G1313-68730, AGLS
Preis
SFr. 364.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Wartungsset für Standard-Autosampler
  • Seq:
    32
  • Erstausrüster:
    AGLS
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    G1313-68730
  • Modell:
    1100, 1200, G1313, G1313A, G1327A, G1329A