Ersatzteile-Sets
Wartungskit (ohne Stahlkörper), 2690, 2690D, 2695, 2695D, Alliance, WAT270944, WATE
Katalognr. 903-1017
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
- Bezeichnung:Wartungskit (ohne Stahlkörper)
- Seq:10
- Erstausrüster:WATE
- Erstausrüster-Äquivalent:WAT270944
- Modell:2690, 2690D, 2695, 2695D, Alliance
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.