Ersatzteile-Sets
Wartungsset für Pumpe, 1050, 1100, 1200, G1311-68710 , AGLS
Katalognr. 903-1014
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
- Bezeichnung:Wartungsset für Pumpe
- Seq:36
- Erstausrüster:AGLS
- Erstausrüster-Äquivalent:G1311-68710
- Modell:1050, 1100, 1200