AuftragsverfolgungKontakt
Ersatzteile-Sets
Ersatzteile-Sets
Wartungskit für Dichtungs, 2690, 2690D, 2695, 2695D, Alliance, WAT271019, WATE
Katalognr. 903-1015
Anbieter:   SCIENCIX
Ersatzteile-Sets
Katalognr. 903-1015
Anbieter:  SCIENCIX
Ersatzteile-Sets
Ersatzteile-Sets
Wartungskit für Dichtungs, 2690, 2690D, 2695, 2695D, Alliance, WAT271019, WATE
Preis
338.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Wartungskit für Dichtungs
  • Seq:
    40
  • Erstausrüster:
    WATE
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    WAT271019
  • Modell:
    2690, 2690D, 2695, 2695D, Alliance