Probenlöffel, Einweg, SteriWare®
Weiß, steril, 173 mm, 26×25 mm, 3 ml, PS
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese sterilen Einweg-Probenlöffel sind ideal zum Abgeben und Proben kleiner Mengen. Hergestellt aus lebensmittelechtem Polystyrol (PS) oder Polypropylen (PP).
- In einem Reinraum geformt und verpackt
- In den Farben Weiß, Rot und Blau erhältlich
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Polymeren
- BSE-/TSE-frei
- Steril gammabestrahlt erhältlich (SAL 10⁻⁶)
- Das Risiko einer Kreuzkontamination ist ausgeschlossen – das Gerät kann direkt aus der Verpackung verwendet werden
- Keine Reinigung vor oder nach der Probenentnahme erforderlich
Vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen.
: Einzeln verpackt.
Technische Daten
- Kapazität:3 ml
- Bezeichnung:Weiß, steril
- Länge:173 mm
- Material:PS
- Seq:02
- Löffelmaße:26×25 mm