AuftragsverfolgungKontakt
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco® | Avantor
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, 1,5-3-6-9-12-16-20-40-100 mg/l PO₄-P, Vanadato-Molybdat, MCD, 300 Tests
Katalognr. 1.18388.0001
Anbieter:   Merck
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Katalognr. 1.18388.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, 1,5-3-6-9-12-16-20-40-100 mg/l PO₄-P, Vanadato-Molybdat, MCD, 300 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 274.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 300 Tests
Product Details & Documents
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ungefähr 1 Minute
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Tragbar
  • Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist verfügbar
MQuant® mit Farbkartenkomparator
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® (MCC) Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/l). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
Lieferinformationen: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht und eine ausführliche Bedienungsanleitung.
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Vanadato-Molybdat
  • VE:
    300 Tests
  • Bezeichnung:
    Phosphat-Test
  • Typ:
    MCD
  • Messbereich:
    1,5-3-6-9-12-16-20-40-100 mg/l PO₄-P