AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, Grün, 25 °C, 1 L
Katalognr. METN51340229
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Katalognr. METN51340229
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
pH buffer solutions
7,00, Grün, 25 °C, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • For calibration of pH electrodes
  • Colour coded
  • Available as 1000 ml bottles
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Grün
  • pH-Wert:
    7,00
Technische Daten