AuftragsverfolgungKontakt
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately), Weiß, 0,6 L, 190 mm, 102 mm
  RIXI7-1001-006
Buckets, Round, PP
  RIXI7-1001-006
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately), Weiß, 0,6 L, 190 mm, 102 mm
SFr. 793.00
1 * 435 ST
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
  • Kapazität:
    0,6 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)
  • Höhe:
    102 mm
  • Seq:
    01
  • Ø:
    190 mm
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • RIXI8-7100-025
    Schnappdeckel für Eimer 2,5 L, PP, wasserdicht
    1 * 1 ST - SFr. 1.70
  •  
    Bezeichnung
  • RIXI8-7100-050
    Schnappdeckel für Eimer 5 L, PP, wasserdicht
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
  •  
    Bezeichnung
  • RIXI8-7100-100
    Tapa de palanca para cubo de 10 L, PP, resistente al agua
    1 * 48 ST - SFr. 103.00
  •  
    Bezeichnung
  • RIXI8-7200-180
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    1 * 36 ST - SFr. 123.00
  •  
    Bezeichnung
  • RIXI8-7100-018
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    1 * 180 ST - SFr. 261.00
  •  
    Bezeichnung
  • RIXI8-7100-010
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    1 * 25 ST - SFr. 16.10
  •  
    Bezeichnung
  • RIXI8-7100-006
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    1 * 435 ST - SFr. 263.00
  •  
    Bezeichnung
  • RIXI8-7100-210
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    1 * 15 ST - SFr. 63.00
  •  
    Bezeichnung
  • RIXI8-7100-300
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    1 * 10 ST - SFr. 64.20