AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter, rund
250 ml, 29/32 NS
  KAVA632426351250
 :   Kavalier
Scheidetrichter, rund
  KAVA632426351250
 :  Kavalier
Scheidetrichter, rund
Scheidetrichter, rund
250 ml, 29/32 NS
SFr. 447.00
1 * 2 ST
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Suitable for separation of particular phases of the mixture. With standard ground joint stopper.
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    250 ml