AuftragsverfolgungKontakt
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®, 22, 88 mm, 0,70 mm, Schwarz
Catalog # BRAU4507908
Supplier:   B. Braun
Needles, Spinocan®
Catalog # BRAU4507908
Supplier:  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®, 22, 88 mm, 0,70 mm, Schwarz
Price
SFr. 143.00
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Farbcode:
    Schwarz
  • Ø:
    0,70 mm
  • Gauge:
    22
  • Bezeichnung:
    Needles, Spinocan®
  • Länge:
    88 mm
  • Seq:
    008