AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Flex, Stühle | Avantor
VWR® Flex, Stühle
Flex Labor-Stehhilfe, 540 - 810 mm, Laufrollen, Stop&Go, +
Katalognr. 132-0750
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Flex, Stühle
Katalognr. 132-0750
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Flex, Stühle
VWR® Flex, Stühle
Flex Labor-Stehhilfe, 540 - 810 mm, Laufrollen, Stop&Go, +
Preis
269.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flex ist die innovative Lösung für Sitz- und Steharbeitsplätze. Flex kann sowohl als Hocker als auch als Stehstütze genutzt werden, ist leicht, unkompliziert und einfach zu bedienen. Flex passt sich dem Benutzer und den Gegebenheiten am Arbeitsplatz an.
  • Ergonomischer, weicher und bequemer Sitz mit Rückenlehne
  • 360° drehbar für maximale Bewegungsfreiheit
  • Extra großer Sitzhöhenverstellbereich dank Gasdruckfeder
  • SoftTouch-PU-Schaum, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  • Poliertes Aluminium-5-Stern-Fußkreuz
Gleiter: Die Gleiter bestehen aus verschleißfestem Kunststoff und verfügen über eine große Oberfläche, die für eine hohe Stabilität sorgt.
Rollen: Doppelrollen mit lastabhängigen Bremsen müssen für den jeweiligen Boden geeignet sein. Alle Stühle werden standardmäßig mit weichen Rollen für Hartböden geliefert.
Stop&Go-Technologie: Aus Sicherheitsgründen dürfen Stühle mit einer Sitzhöhe von über 650 mm während der Benutzung nicht bewegt werden. Dank innovativer Stop&Go-Rollen sind diese Stühle nur dann beweglich, wenn niemand darauf sitzt.
Garantie: 10 Jahre Langzeitgarantie, kostenloser Ersatzteilversand während der gesamten Laufzeit.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Flex Labor-Stehhilfe
  • Höhe:
    540 - 810 mm
  • Fußform:
    Laufrollen, Stop&Go
  • Fußring:
    +
  • Cat. No.:
    132-0750
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Nachhaltige Materialien|Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt