Lab markers
Product Details & Documents
Die Permanentmarkierstifte für das Labor zeichnen sich durch eine Tinte aus, die eine Beschriftung von kalten und nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln oder Einweg-Laborprodukten ermöglicht. Die Beschriftung schmiert nicht auf wiederverwendbaren Laborartikeln aus Glas, Metall oder Porzellan, kann aber abgerieben werden.
- Feine Spitze, schwarze Tinte
- Permanent auf den meisten Oberflächen
- Alkoholbeständig
- Schnell trocknend
- Gammabestrahlt erhältlich
Materials of construction: High-density poly barrel. Permanent, quick drying, alcohol- resistant black ink.
Chemical compatibility: Holds up to wipedown with IPA, bleach, and phenols. Integrity of printed barrel will be compromised with thinners and strong solvents.
Caution: Markers cannot be used with Ethanol or other alcohols.
Specifications
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:LabMarker, fine tip, irradiated