Uhrgläser
Uhrglas, Glas, mit zentralem Loch, 200 mm
HECH92001200020
Abdampfschalen, aus Glas, verschmolzener Rand.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Mit oder ohne Loch erhältlich
Certifications: DIN 12 341
- Ø:200 mm
- Bezeichnung:Uhrglas, Glas, mit zentralem Loch
- Seq:06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.