AuftragsverfolgungKontakt
Adapters, receiver, plain bent, Quickfit® | Avantor
Adapters, receiver, plain bent, Quickfit®
19/26 NS, 24/29 NS
Katalognr. BIBBRA9/23
Anbieter:   SciLabware
Adapters, receiver, plain bent, Quickfit®
Katalognr. BIBBRA9/23
Anbieter:  SciLabware
Adapters, receiver, plain bent, Quickfit®
Adapters, receiver, plain bent, Quickfit®
19/26 NS, 24/29 NS
Preis
SFr. 266.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Receiver, delivery, PYREX® borosilicate glass
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Plain bend without vent.
Technische Daten
  • Kern:
    24/29 NS
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Seq:
    03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.