AuftragsverfolgungKontakt
Slide boxes, SP Bel-Art | Avantor
Slide boxes, SP Bel-Art
Slide boxes with removable lid, 25
Katalognr. BELAH445760000
Slide boxes, SP Bel-Art
Katalognr. BELAH445760000
Slide boxes, SP Bel-Art
Slide boxes, SP Bel-Art
Slide boxes with removable lid, 25
Preis
SFr. 75.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These slide boxes provide maximum protection for microscope slides.
  • Heavy walls will not bend, break, or crack
  • Unaffected by humidity or insect proof
  • Numbered index allows for easy identification
Technische Daten
  • Anzahl Objektträger:
    25
  • Bezeichnung:
    Slide boxes with removable lid
  • Seq:
    01