Reagenzglasgestelle, Stack Rack™
24 (3×8), 25 - 30 mm, PP, 297×127×133 mm
Katalognr. BELAF188602630
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß
- Robust und chemikalienbeständig
- Bruch- und fleckenfest
- Obere Regalhöhe: 70 mm
Diese steifen Racks haben ineinander greifende Endplatten mit Griffen für sicheres Stapeln beim Beladen mit bis zu 100 mm langen Röhrchen. Die Reihen sind nummeriert und beschriftet zur einfachen Identifizierung der Röhrchen.
Technische Daten
- Für Röhrchen Ø:25 - 30 mm
- Anz. Bohrungen:24 (3×8)
- Material:PP
- Seq:05
- B×T×H:297×127×133 mm