AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
142 mm, 29 mm, 30 mm
Katalognr. BELAH146600150
Pulvertrichter
Katalognr. BELAH146600150
Pulvertrichter
Pulvertrichter
142 mm, 29 mm, 30 mm
Preis
SFr. 90.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
Specially designed for transferring powders. These funnels have 60º angle and a wide stem for clog-free filling.
Dokumente
Technische Daten
  • Trichter A-Ø:
    142 mm
  • Stiel A-Ø:
    29 mm
  • Stiel Länge:
    30 mm