AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
65 mm, 15 mm, 25 mm
Katalognr. BELAH146600065
Pulvertrichter
Katalognr. BELAH146600065
Pulvertrichter
Pulvertrichter
65 mm, 15 mm, 25 mm
Preis
SFr. 135.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
Specially designed for transferring powders. These funnels have 60º angle and a wide stem for clog-free filling.
Dokumente
Technische Daten
  • Trichter A-Ø:
    65 mm
  • Stiel A-Ø:
    15 mm
  • Stiel Länge:
    25 mm