AuftragsverfolgungKontakt
Thermal transfer printer labels, type B-424
Printer labels, B-424, THT-53-424-3, Papier, Permanent, gummibasiert, Thermal transfer, Weiß, 360X-Plus II, 50×12 mm, 3000 labels/roll
Katalognr. BRDY030240
Anbieter:   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-424
Katalognr. BRDY030240
Anbieter:  Brady
Thermal transfer printer labels, type B-424
Thermal transfer printer labels, type B-424
Printer labels, B-424, THT-53-424-3, Papier, Permanent, gummibasiert, Thermal transfer, Weiß, 360X-Plus II, 50×12 mm, 3000 labels/roll
Preis
SFr. 70.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
  • Good contrast and smear resistance
Labels are ideally suited for use on smooth surfaces.
Technische Daten
  • Druckermodell:
    360X-Plus II
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Typ:
    B-424
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Printer labels
  • Abmessungen:
    50×12 mm
  • Material:
    Papier
  • Seq:
    01
  • Modell:
    THT-53-424-3
  • Verpackt:
    3000 labels/roll
  • Klebstoff:
    Permanent, gummibasiert