Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Thermal transfer printer labels, type B-424
Printer labels, B-424, THT-18-424-3, Papier, Permanent, gummibasiert, Thermal transfer, Weiß, 360X-Plus II, 76×25 mm, 3000 labels/roll
  BRDY030135
 :   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-424
  BRDY030135
 :  Brady
Thermal transfer printer labels, type B-424
Thermal transfer printer labels, type B-424
Printer labels, B-424, THT-18-424-3, Papier, Permanent, gummibasiert, Thermal transfer, Weiß, 360X-Plus II, 76×25 mm, 3000 labels/roll
145.00 SFr.
1 * 1 ROU
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
  • Good contrast and smear resistance
Labels are ideally suited for use on smooth surfaces.
  • Druckermodell:
    360X-Plus II
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Typ:
    B-424
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Printer labels
  • Abmessungen:
    76×25 mm
  • Material:
    Papier
  • Seq:
    04
  • Modell:
    THT-18-424-3
  • Verpackt:
    3000 labels/roll
  • Klebstoff:
    Permanent, gummibasiert