Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Accessories
Addista Farbset, beinhaltet 3 × 50 ml Standardflüssigkeit für Hazen Farbe (20.100.200) und 3 × 50 ml Standardflüssigkeit für Gardner Farbe (2,5,8) mit Zertifikat für LICO
Katalognr. 705-1170
Anbieter:   Hach
Accessories
Katalognr. 705-1170
Anbieter:  Hach
Accessories
Accessories
Addista Farbset, beinhaltet 3 × 50 ml Standardflüssigkeit für Hazen Farbe (20.100.200) und 3 × 50 ml Standardflüssigkeit für Gardner Farbe (2,5,8) mit Zertifikat für LICO
Preis
SFr. 435.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Addista Farbset, beinhaltet 3 × 50 ml Standardflüssigkeit für Hazen Farbe (20.100.200) und 3 × 50 ml Standardflüssigkeit für Gardner Farbe (2,5,8) mit Zertifikat für LICO
  • Seq:
    01