Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Ausleger, Ölsorbentien | Avantor

Ausleger, Ölsorbentien

Miniausleger, 45 l/Karton, 12/Karton, 75×1200 mm
Katalognr. MMMAT4
Anbieter:   3M
Ausleger, Ölsorbentien
Katalognr. MMMAT4
Anbieter:  3M
Ausleger, Ölsorbentien
Ausleger, Ölsorbentien

Miniausleger, 45 l/Karton, 12/Karton, 75×1200 mm

Preis
SFr. 328.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents

Booms sind ein selektives Sorptionsmittel, das Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis absorbiert (oleophil) und Flüssigkeiten auf Wasserbasis abstößt (hydrophob). Sie werden verwendet, um die Ausbreitung von Flüssigkeiten zu stoppen und sind die erste Linie bei der Eindämmung von Verschüttungen.

  • Decken Sie große Verschüttungen oder als Vorsichtsmaßnahme in Bereichen ab, in denen große Verschüttungen auftreten können
  • Zum Aufsaugen von Öl aus Bereichen, in denen auch Wasser vorhanden sein kann
  • Ausleger können durch integrierte Verbindungsstücke miteinander verbunden werden, um sie über große Flächen zu verteilen
  • UV-beständig, sie werden sich nicht verschlechtern oder zerfallen
  • Kostengünstig, da Öl statt Wasser zurückgewonnen wird
  • Kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verwendet werden
  • Mini-Booms sind aufgrund ihrer röhrenartigen Form ideal zum Einkreisen von Verschüttungen und zum Eindämmen von Lecks
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Miniausleger
  • Absorptionsvermögen:
    45 l/Karton
  • Verpackt:
    12/Karton
  • Ø×L:
    75×1200 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.