Ölbindevlies, 3M™
PP-Bindevlies-Rolle, 138 Liter/Rolle, 40 m × 480 mm
Katalognr. MMMAT150
Anbieter: 3M
Direkt zu
Product Details & Documents
Ölbindetücher oder Ölbindevlies auf einer Rolle zur Beseitigung verschütteter Öle und Kraftstoffe.
- Wasserabweisend
- Kosteneffizient, da nur Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird
- Kann draußen und drinnen eingesetzt werden
Technische Daten
- Bezeichnung:PP-Bindevlies-Rolle
- L×B:40 m × 480 mm
- Absorptionsvermögen:138 Liter/Rolle
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.