AuftragsverfolgungKontakt
Batterie, professionell
Batterie, professionell
Lithiumbatterien, Mignon AA, 1,5 V, 2900 mAh, 14,5×50,5 mm
Catalog # VART6106301404
Batterie, professionell
Catalog # VART6106301404
Batterie, professionell
Batterie, professionell
Lithiumbatterien, Mignon AA, 1,5 V, 2900 mAh, 14,5×50,5 mm
Price
SFr. 31.10
Log in for availability
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Typ:
    Mignon AA
  • Spannung:
    1,5 V
  • Kapazität:
    2900 mAh
  • Bezeichnung:
    Lithiumbatterien
  • Seq:
    4
  • Ø×H:
    14,5×50,5 mm