AuftragsverfolgungKontakt
Batterie, professionell
Lithiumbatterien, Mignon AA/LR6, 1,5 V, 2900 mAh, 14,5×50,5 mm
  VART6106301402
Batterie, professionell
  VART6106301402
Batterie, professionell
Batterie, professionell
Lithiumbatterien, Mignon AA/LR6, 1,5 V, 2900 mAh, 14,5×50,5 mm
SFr. 17.30
1 * 2 ST
  • Typ:
    Mignon AA/LR6
  • Spannung:
    1,5 V
  • Kapazität:
    2900 mAh
  • Bezeichnung:
    Lithiumbatterien
  • Seq:
    2
  • Ø×H:
    14,5×50,5 mm