Batterie, professionell
Lithiumbatterien, Micro-AAA, 1,5 V, 1100 mAh, 10,5×44,5 mm
Katalognr. VART6103301402
Anbieter: VARTA GERAETEBATTERIE
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Micro-AAA
- Spannung:1,5 V
- Kapazität:1100 mAh
- Bezeichnung:Lithiumbatterien
- Seq:1
- Ø×H:10,5×44,5 mm