AuftragsverfolgungKontakt
Batterie, professionell
Lithiumbatterien, 1,5 V, 1100 mAh, 10,5×44,5 mm
  VART6103301404
Batterie, professionell
  VART6103301404
Batterie, professionell
Batterie, professionell
Lithiumbatterien, 1,5 V, 1100 mAh, 10,5×44,5 mm
SFr. 31.10
1 * 4 ST
  • Spannung:
    1,5 V
  • Kapazität:
    1100 mAh
  • Bezeichnung:
    Lithiumbatterien
  • Seq:
    3
  • Ø×H:
    10,5×44,5 mm